Imprimer
Diethyl (2,4,6-trifluorophenyl)malonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10101-1G PC10101-250MG
APOSPC10101-1GEA 75.4 EUR
APOSPC10101-1G APOSPC10101-250MG
Diethyl (2,4,6-trifluorophenyl)malonate
Diethyl (2,4,6-trifluorophenyl)malonate
Formule: C₁₃H₁₃F₃O₄
Point de fusion: 46…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039210
Numéro CAS: 262609-07-4