Imprimer
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)-1,3-butanedione
PC10090-250MG PC10090-1G
APOSPC10090-250MGEA 121 EUR
APOSPC10090-250MG APOSPC10090-1G
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione 97%
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione
Formule: C₁₁H₉F₃O₃
Poids moléculaire: 246.19 g/mol
Point de fusion: 57…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03238723
Numéro CAS: 15191-68-1