Imprimer
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10083-1G PC10083-5G
APOSPC10083-1GEA 223 EUR
APOSPC10083-1G APOSPC10083-5G
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
Formule: C₉H₆F₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 886762-24-9