Imprimer
Triethoxy(pentafluorophenyl)silane 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (Triethoxysilyl)pentafluorobenzene, Triethoxy(perfluorophenyl)silane
PC10076-5G PC10076-1G
APOSPC10076-5GEA 215 EUR
APOSPC10076-5G APOSPC10076-1G
Triethoxy(pentafluorophenyl)silane 95%
Triethoxy(pentafluorophenyl)silane
Formule: C₁₂H₁₅F₅O₃Si
Point d'ébullition: 68…69 °C/1,5mmHg
Densité: 1,242 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411257
Numéro CAS: 20083-34-5