Imprimer
1,2,4-Trichloro-1,1,2-trifluorobutane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10073-1G PC10073-5G PC10073-10G
APOSPC10073-1GEA 58 EUR
APOSPC10073-1G APOSPC10073-5G APOSPC10073-10G
1,2,4-Trichloro-1,1,2-trifluorobutane
1,2,4-Trichloro-1,1,2-trifluorobutane
Formule: C₄H₄Cl₃F₃
Point d'ébullition: 134…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077597
Numéro CAS: 261760-97-8