Acide 2,3,5,6-tétrafluoro-p-toluique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₄F₄O₂ Point de fusion: 173…175 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012302 Numéro CAS: 652-32-4 |