Imprimer
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
PC10030-1G PC10030-250MG
APOSPC10030-1GEA 45.1 EUR
APOSPC10030-1G APOSPC10030-250MG
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₇F₃N₂
Point de fusion: 121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156064
Numéro CAS: 4027-54-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III