4-Amino-3-fluorobenzonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₅FN₂ Point de fusion: 87…90 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00055559 Numéro CAS: 63069-50-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |