Imprimer
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC0997-1G PC0997-5G PC0997-10G
APOSPC0997-1GEA 48 EUR
APOSPC0997-1G APOSPC0997-5G APOSPC0997-10G
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C7H4F3NO3
Point de fusion: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07783660
Numéro CAS: 25889-36-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III