Imprimer

2,2,2-Trifluoroethyl formate 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

PC0989-100G PC0989-25G PC0989-5G
APOSPC0989-100GEA 0 EUR
APOSPC0989-100G APOSPC0989-25G APOSPC0989-5G
2,2,2-Trifluoroethyl formate 95%
2,2,2-Trifluoroethyl formate
Formule: C₃H₃F₃O₂
Point d'ébullition: 60 °C
Densité: 1,317 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797733
Numéro CAS: 32042-38-9
UN: 3272
ADR: 3,II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR