Imprimer
3-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0983-10G PC0983-1G PC0983-5G
APOSPC0983-10GEA 2320 EUR
APOSPC0983-10G APOSPC0983-1G APOSPC0983-5G
3-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoic acid 95+%
3-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoic acid
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Poids moléculaire: 219.16 g/mol
Point de fusion: 94…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06801326
Numéro CAS: 539855-70-4