Imprimer
5-Hydroxy-2-(trifluorométhyl)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-ol, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-ol
PC0979-5G PC0979-1G PC0979-25G
APOSPC0979-5GEA 75.4 EUR
APOSPC0979-5G APOSPC0979-1G APOSPC0979-25G
5-Hydroxy-2-(trifluorométhyl)pyridine 97%
5-Hydroxy-2-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃NO
Poids moléculaire: 163.1 g/mol
Point de fusion: 173…176 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06801325
Numéro CAS: 216766-12-0