Imprimer
Fmoc-D-4-fluorophe
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fmoc-D-Phe(4-F)-OH, Fmoc-p-fluoro-D-Phe-OH, N-Fmoc-4-fluoro-D-phenylalanine
PC0967-1G PC0967-25G PC0967-5G
APOSPC0967-1GEA 26.1 EUR
APOSPC0967-1G APOSPC0967-25G APOSPC0967-5G
Fmoc-D-4-fluorophe
Fmoc-D-4-fluorophe
Formule: C₂₄H₂₀FNO₄
Poids moléculaire: 405.425 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00235900
Numéro CAS: 177966-64-2