Imprimer
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,4-diazepane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0966-1G PC0966-5G
APOSPC0966-1GEA 114 EUR
APOSPC0966-1G APOSPC0966-5G
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,4-diazepane
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,4-diazepane
Formule: C₁₂H₁₇FN₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06800757
Numéro CAS: 849924-88-5