Imprimer
1,4-Difluoro-2-(methylsulphonyl)benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,5-Difluorophenyl methyl sulphone, 1,4-Difluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
PC0961-1G PC0961-5G
APOSPC0961-1GEA 219 EUR
APOSPC0961-1G APOSPC0961-5G
1,4-Difluoro-2-(methylsulphonyl)benzene 95%
1,4-Difluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₇H₆F₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06800566
Numéro CAS: 236739-03-0