Heptafluorobutyrate de butyle 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₉F₇O₂ Point d'ébullition: 131…133 °C/740mmHg Densité: 1,296 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039240 Numéro CAS: 1559-07-5 |