Imprimer
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0959-1G PC0959-250MG PC0959-5G
APOSPC0959-1GEA 156 EUR
APOSPC0959-1G APOSPC0959-250MG APOSPC0959-5G
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95+%
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
Point de fusion: 119…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06800446
Numéro CAS: 261635-77-2