3-Bromo-4-fluorophénol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₄BrFO Point d'ébullition: 78 °C/0,5mmHg Point éclair: 99 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03425884 Numéro CAS: 27407-11-0 |