Imprimer
2-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0944-1G PC0944-5G
APOSPC0944-1GEA 114 EUR
APOSPC0944-1G APOSPC0944-5G
2-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
2-(Trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₆F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862002
Numéro CAS: 347-42-2