2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₃H₁₀FNO₂ Point de fusion: 158…163 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01675228 Numéro CAS: 54-59-1 |