N-Boc-3-trifluoromethyl-L-phenylalanine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Boc-Phe(3-CF3)-OH, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
Formule:
C₁₅H₁₈F₃NO₄ Poids moléculaire: 333.307 g/mol Point de fusion: 135…138 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00672524 Numéro CAS: 142995-31-1 |