Imprimer
1H,1H,8H-Perfluoro-1-octanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1H,1H,8H-Tetradecafluorooctan-1-ol
PC0935-1G PC0935-5G
APOSPC0935-1GEA 94.5 EUR
APOSPC0935-1G APOSPC0935-5G
1H,1H,8H-Perfluoro-1-octanol
1H,1H,8H-Perfluoro-1-octanol
Formule: C₈H₄F₁₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631687
Numéro CAS: 10331-08-5