Chlorure de 3-(trifluorométhoxy)benzènesulfonyle 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
Formule:
C₇H₄ClF₃O₃S Poids moléculaire: 260.62 g/mol Point d'ébullition: 229…230 °C Densité: 1.53 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01091016 Numéro CAS: 220227-84-9 UN: 3265 ADR: 8 II |