Imprimer
2-Bromo-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0924-10G PC0924-1G PC0924-5G
APOSPC0924-10GEA 404 EUR
APOSPC0924-10G APOSPC0924-1G APOSPC0924-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂BrClF₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04035650
Numéro CAS: 874784-11-9
UN: 3261
ADR: 8,III