1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₁H₁₃ClF₃N₃ Point d'ébullition: 126…128 °C/1mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00238856 Numéro CAS: 231953-40-5 UN: 3267 ADR: 8,III |