Imprimer
Tropylium tetrafluoroborate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tropyliumtetrafluoroborate, Cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborate
PC0915-25G PC0915-5G
APOSPC0915-25GEA 255 EUR
APOSPC0915-25G APOSPC0915-5G
Tropylium tetrafluoroborate 95%
Tropylium tetrafluoroborate
Formule: C₇H₇BF₄
Point de fusion: 240 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013402
Numéro CAS: 27081-10-3
EINECS: 248-214-5
UN: 3261
ADR: 8,II