Imprimer
4'-Méthoxy-2'-(trifluorométhyl)acétophénone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC0913-1G PC0913-5G PC0913-10G PC0913-25G
APOSPC0913-1GEA 33.5 EUR
APOSPC0913-1G APOSPC0913-5G APOSPC0913-10G APOSPC0913-25G
4'-Méthoxy-2'-(trifluorométhyl)acétophénone 98%
4'-Méthoxy-2'-(trifluorométhyl)acétophénone
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01091009
Numéro CAS: 220141-75-3