Imprimer
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0906-10G PC0906-1G PC0906-5G
APOSPC0906-10GEA 238 EUR
APOSPC0906-10G APOSPC0906-1G APOSPC0906-5G
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₉FO₃
Point de fusion: 137…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671770
Numéro CAS: 500912-19-6