Imprimer
Alcool 2-fluoro-6-méthoxybenzylique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0894-1G PC0894-25G PC0894-5G
APOSPC0894-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0894-1G APOSPC0894-25G APOSPC0894-5G
Alcool 2-fluoro-6-méthoxybenzylique
Alcool 2-fluoro-6-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₉FO₂
Poids moléculaire: 156.16 g/mol
Point de fusion: 35…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671766
Numéro CAS: 253668-46-1