Imprimer
Acide (3-fluoro-2-méthylphényl)acétique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
PC0889-1G PC0889-5G PC0889-25G
APOSPC0889-1GEA 43.5 EUR
APOSPC0889-1G APOSPC0889-5G APOSPC0889-25G
Acide (3-fluoro-2-méthylphényl)acétique 98%
Acide (3-fluoro-2-méthylphényl)acétique
Formule: C₉H₉FO₂
Poids moléculaire: 168.17 g/mol
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788545
Numéro CAS: 500912-16-3