Imprimer
3-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetonitrile
PC0888-1G PC0888-5G PC0888-25G
APOSPC0888-1GEA 36.4 EUR
APOSPC0888-1G APOSPC0888-5G APOSPC0888-25G
3-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile
Formule: C₉H₈FN
Poids moléculaire: 149.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788544
Numéro CAS: 500912-15-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III