Acide 3-fluoro-o-toluique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇FO₂ Point de fusion: 157…160 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075246 Numéro CAS: 699-90-1 |