Imprimer
2-Bromo-3-fluoroanisole 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-1-fluoro-3-methoxybenzene
PC0875-5G PC0875-100G PC0875-25G
APOSPC0875-5GEA 21.9 EUR
APOSPC0875-5G APOSPC0875-100G APOSPC0875-25G
2-Bromo-3-fluoroanisole 99%
2-Bromo-3-fluoroanisole
Formule: C₇H₆BrFO
Point d'ébullition: 220 °C
Point éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788540
Numéro CAS: 446-59-3