2-Fluoro-6-methoxyaniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₈FNO Poids moléculaire: 141.1429 g/mol Point d'ébullition: 208 °C/756mmHg Point éclair: 68 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03788538 Numéro CAS: 446-61-7 |