Imprimer
1-(Bromométhyl)-3-(4-fluorophénoxy)benzène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3'-Bromomethyl-4-fluorodiphenyl Ether
PC0853-1G PC0853-5G
APOSPC0853-1GEA 328 EUR
APOSPC0853-1G APOSPC0853-5G
1-(Bromométhyl)-3-(4-fluorophénoxy)benzène 97%
1-(Bromométhyl)-3-(4-fluorophénoxy)benzène
Formule: C₁₃H₁₀BrFO
Point d'ébullition: 160 °C/2mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059915
Numéro CAS: 65295-58-1