Imprimer
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0849-5G PC0849-25G
APOSPC0849-5GEA 113 EUR
APOSPC0849-5G APOSPC0849-25G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆BrF₃O
Point de fusion: 60…61 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788534
Numéro CAS: 497959-33-8