Imprimer

Allylheptafluoroisopropyl ether

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

PC0847-5G PC0847-1G
APOSPC0847-5GEA 633 EUR
APOSPC0847-5G APOSPC0847-1G
Allylheptafluoroisopropyl ether
Allylheptafluoroisopropyl ether
Formule: C₆H₅F₇O
Point d'ébullition: 64…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042148
Numéro CAS: 15242-17-8
UN: 1993
ADR: 3,III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR