Imprimer
3,5-Difluorophenyl isocyanate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3-Difluoro-5-isocyanatobenzene
PC0845-1G PC0845-25G PC0845-5G
APOSPC0845-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0845-1G APOSPC0845-25G APOSPC0845-5G
3,5-Difluorophenyl isocyanate
3,5-Difluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₇H₃F₂NO
Point d'ébullition: 159 °C
Densité: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 54 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093693
Numéro CAS: 83594-83-6
UN: 3080
ADR: 6.1+3,II