Imprimer
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
PC0844-1G PC0844-250MG
APOSPC0844-1GEA 411 EUR
APOSPC0844-1G APOSPC0844-250MG
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)salicylaldehyde
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Formule: C₈H₄BrF₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788532
Numéro CAS: 497959-32-7