Imprimer
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde
PC0841-1G PC0841-250MG PC0841-500MG
APOSPC0841-1GEA 107 EUR
APOSPC0841-1G APOSPC0841-250MG APOSPC0841-500MG
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₂
Point de fusion: 54…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788529
Numéro CAS: 336628-67-2