4-(3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)aniline 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(4-Aminophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Poids moléculaire:
227.19 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00115025 Numéro CAS: 231953-33-6 |