Imprimer
5-Fluoro-2-nitroanisole 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene
PC0827-100G PC0827-25G PC0827-5G
APOSPC0827-100GEA 31.9 EUR
APOSPC0827-100G APOSPC0827-25G APOSPC0827-5G
5-Fluoro-2-nitroanisole 99%
5-Fluoro-2-nitroanisole
Formule: C₇H₆FNO₃
Poids moléculaire: 171.13 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C
Point de fusion: 49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077541
Numéro CAS: 448-19-1