Imprimer
2-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Chloro-4-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC0816-25G PC0816-5G PC0816-100G
APOSPC0816-25GEA 42.2 EUR
APOSPC0816-25G APOSPC0816-5G APOSPC0816-100G
2-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
2-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₆H₇Cl₂FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788524
Numéro CAS: 497959-29-2