4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride 97+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-(Pentafluorosulphanyl)benzoyl chloride
Formule:
C₇H₄ClF₅OS Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03788523 Numéro CAS: 197384-98-8 UN: 1760 ADR: 8,II |