Imprimer
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0809-1G PC0809-5G
APOSPC0809-1GEA 0 EUR
APOSPC0809-1G APOSPC0809-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate 97%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate
Formule: C₇H₉F₆O₅P
Densité: 1,504 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009901
Numéro CAS: 88738-78-7