3-(Pentafluorosulphanyl)benzoyl chloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₄ClF₅OS Poids moléculaire: 266.62 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03788522 Numéro CAS: 401892-81-7 UN: 3265 ADR: 8 II |