Imprimer
3-(Pentafluorothio)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0803-1G PC0803-5G
APOSPC0803-1GEA 400 EUR
APOSPC0803-1G APOSPC0803-5G
3-(Pentafluorothio)benzonitrile 97%
3-(Pentafluorothio)benzonitrile
Formule: C₇H₄F₅NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788520
Numéro CAS: 401892-82-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III