Imprimer
4-(Pentafluorothio)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0799-1G PC0799-250MG PC0799-5G
APOSPC0799-1GEA 741 EUR
APOSPC0799-1G APOSPC0799-250MG APOSPC0799-5G
4-(Pentafluorothio)benzaldehyde
4-(Pentafluorothio)benzaldehyde
Formule: C₇H₅F₅OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788518
Numéro CAS: 401892-84-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II