3-(Pentafluorothio)phenol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Formule:
C₆H₅F₅OS Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03788515 Numéro CAS: 672-31-1 |