Imprimer
(R)-(-)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-(-)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol, (R)-2,2,2-Trifluoro-1-phenylethanol
PC0788-1G PC0788-5G
APOSPC0788-1GEA 355 EUR
APOSPC0788-1G APOSPC0788-5G
(R)-(-)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
(R)-(-)-alpha-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₇F₃O
Poids moléculaire: 176.14 g/mol
Point d'ébullition: 98…99 °C/17mmHg
Point de fusion: 25 °C
Densité: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077844
Numéro CAS: 10531-50-7